Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutan 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR307039-25G OR307039-5G OR307039-100G
APOSOR307039-25GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR307039-25G APOSOR307039-5G APOSOR307039-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutan 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutan


Formel: C₉H₂₀N₂O₂
Dichte: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 109 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210019
CAS-Nummer: 68076-36-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge