trans-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR307067-1G
APOSOR307067-1GEA 812 EUR InStock
APOSOR307067-1G
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094915
CAS-Nummer: 194163-91-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge