Methyl-1H-indazol-5-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30715-1G
APOSOR30715-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30715-1G
Methyl-1H-indazol-5-carboxylat
Methyl-1H-indazol-5-carboxylat
Formel: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371609
CAS-Nummer: 473416-12-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge