1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR307169-1G
APOSOR307169-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR307169-1G
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₂N₂O
Flash-Pt: >66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17676680
CAS-Nummer: 28791-95-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge