2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30722-250MG
APOSOR30722-250MGEA 24.8 EUR InStock
APOSOR30722-250MG
2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid methyl ester
2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11109405
CAS-Nummer: 1071428-43-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge