1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30727-250MG
APOSOR30727-250MGEA 120 EUR InStock
APOSOR30727-250MG
1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole-4-carboxylic acid
1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09870059
CAS-Nummer: 1000576-23-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge