2-Chlor-6-methoxychinolin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR307500-1G
APOSOR307500-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR307500-1G
2-Chlor-6-methoxychinolin
2-Chloro-6-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
Melting Pt: 108…109 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00799212
CAS-Nummer: 13676-02-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge