7-Bromo-3,4-dichloroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307514-1G
APOSOR307514-1GEA 491 EUR InStock
APOSOR307514-1G
7-Bromo-3,4-dichloroquinoline
7-Bromo-3,4-dichloroquinoline
Formel: C₉H₄BrCl₂N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13192969
CAS-Nummer: 1021435-01-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge