cis-6-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307528-1G
APOSOR307528-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR307528-1G
cis-6-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid
cis-6-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143983
CAS-Nummer: 54162-90-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge