diendo-3-Benzoyl-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307554-1G
APOSOR307554-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR307554-1G
diendo-3-Benzoyl-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
diendo-3-Benzoyl-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₆O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260353
CAS-Nummer: 212757-12-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge