diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR307561-1G
APOSOR307561-1GEA 517 EUR InStock
APOSOR307561-1G
diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₁NO₃
MW: 157.167 g/mol
Melting Pt: 251…252 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07783750
CAS-Nummer: 4576-30-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge