3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307579-1G
APOSOR307579-1GEA 301 EUR InStock
APOSOR307579-1G
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propanoic acid
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propanoic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209.2 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00736965
CAS-Nummer: 129042-60-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge