(1R,2R,3S,5R)-2-Amino-2,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]heptane-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307587-1G
APOSOR307587-1GEA 498 EUR InStock
APOSOR307587-1G
(1R,2R,3S,5R)-2-Amino-2,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]heptane-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
(1R,2R,3S,5R)-2-Amino-2,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]heptane-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
Formel: C₁₂H₂₁NO₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05863644
CAS-Nummer: 705949-01-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge