cis-2-Benzylamino-cyclohexanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307605-1G
APOSOR307605-1GEA 301 EUR InStock
APOSOR307605-1G
cis-2-Benzylamino-cyclohexanol hydrochloride
cis-2-Benzylamino-cyclohexanol hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉NO·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07783753
CAS-Nummer: 1212095-50-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge