6,7-Diethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-1,2-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307617-1G
APOSOR307617-1GEA 509 EUR InStock
APOSOR307617-1G
6,7-Diethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-1,2-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
6,7-Diethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-1,2-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
Formel: C₁₉H₂₇NO₆
MW: 365.421 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07366607
CAS-Nummer: 1214645-14-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge