(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307630-1G
APOSOR307630-1GEA 498 EUR InStock
APOSOR307630-1G
(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-methanol
(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-methanol
Formel: C₁₂H₁₇NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07366618
CAS-Nummer: 4356-47-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge