2-(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propane-1,3-diol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307638-1G
APOSOR307638-1GEA 542 EUR InStock
APOSOR307638-1G
2-(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propane-1,3-diol
2-(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propane-1,3-diol
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07366630
CAS-Nummer: 955287-52-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge