cis-1-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-indan-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307652-250MG
APOSOR307652-250MGEA 277 EUR InStock
APOSOR307652-250MG
cis-1-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-indan-2-carboxylic acid
cis-1-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-indan-2-carboxylic acid
Formel: C₂₅H₂₁NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260410
CAS-Nummer: 1175651-61-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge