trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307700-1G OR307700-250MG
APOSOR307700-1GEA 509 EUR InStock
APOSOR307700-1G APOSOR307700-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24368284
CAS-Nummer: 1416307-75-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge