3-(3,4-Dimethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307734-1G
APOSOR307734-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR307734-1G
3-(3,4-Dimethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
3-(3,4-Dimethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel: C₁₄H₂₁NO₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669681
CAS-Nummer: 625454-24-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge