1-(3-Bromphenyl)cyclopropancarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307750-1G
APOSOR307750-1GEA 126 EUR InStock
APOSOR307750-1G
1-(3-Bromphenyl)cyclopropancarbonitril
1-(3-Bromphenyl)cyclopropancarbonitril
Formel: C₁₀H₈BrN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07374414
CAS-Nummer: 124276-83-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge