6-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307760-1G
APOSOR307760-1GEA 962 EUR InStock
APOSOR307760-1G
6-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole
6-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole
Formel: C₉H₁₁N₃
MW: 161.21 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258896
CAS-Nummer: 444731-72-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge