1-(6-Amino-3,3-dimethylindolin-1-yl)ethanone hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307762-250MG
APOSOR307762-250MGEA 227 EUR InStock
APOSOR307762-250MG
1-(6-Amino-3,3-dimethylindolin-1-yl)ethanone hydrochloride
1-(6-Amino-3,3-dimethylindolin-1-yl)ethanone hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15530198
CAS-Nummer: 1226815-20-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge