N-(4-Aminobenzyl)-1-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307772-1G
APOSOR307772-1GEA 433 EUR InStock
APOSOR307772-1G
N-(4-Aminobenzyl)-1-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
N-(4-Aminobenzyl)-1-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Formel: C₁₃H₂₁N₃·2ClH
MW: 292.248 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12674811
CAS-Nummer: 1204810-58-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge