4-(4-Amino-phenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307783-1G
APOSOR307783-1GEA 467 EUR InStock
APOSOR307783-1G
4-(4-Amino-phenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(4-Amino-phenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₆H₂₅N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026437
CAS-Nummer: 1071932-29-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge