6-Brom-3-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR307865-1G
APOSOR307865-1GEA 406 EUR InStock
APOSOR307865-1G
6-Brom-3-methylchinolin
6-Bromo-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
MW: 222.0812 g/mol
Melting Pt: 97…98 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260426
CAS-Nummer: 97041-63-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge