2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-6-bromoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307894-1G
APOSOR307894-1GEA 351 EUR InStock
APOSOR307894-1G
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-6-bromoquinoline
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-6-bromoquinoline
Formel: C₁₁H₈BrCl₂N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09787617
CAS-Nummer: 948294-46-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge