2-Chlor-3-(chlormethyl)-6,7-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307905-1G
APOSOR307905-1GEA 488 EUR InStock
APOSOR307905-1G
2-Chlor-3-(chlormethyl)-6,7-dimethylchinolin
2-Chloro-3-(chloromethyl)-6,7-dimethylquinoline
Formel: C₁₂H₁₁Cl₂N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09787653
CAS-Nummer: 182052-67-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge