3-(Chlormethyl)-2,7-dichlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307908-1G
APOSOR307908-1GEA 343 EUR InStock
APOSOR307908-1G
3-(Chlormethyl)-2,7-dichlorchinolin
3-(Chloromethyl)-2,7-dichloroquinoline
Formel: C₁₀H₆Cl₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 137776-95-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge