2-Chlor-3-(chlormethyl)-7-methoxychinolin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307909-1G
APOSOR307909-1GEA 335 EUR InStock
APOSOR307909-1G
2-Chlor-3-(chlormethyl)-7-methoxychinolin
2-Chloro-3-(chloromethyl)-7-methoxyquinoline
Formel: C₁₁H₉Cl₂NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 73863-49-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge