4,7-Dichlor-2,8-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307933-5G
APOSOR307933-5GEA 163 EUR InStock
APOSOR307933-5G
4,7-Dichlor-2,8-dimethylchinolin
4,7-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₉Cl₂N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272342
CAS-Nummer: 21728-15-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge