4,8-Dichlor-2,6-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307935-1G
APOSOR307935-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR307935-1G
4,8-Dichlor-2,6-dimethylchinolin
4,8-Dichloro-2,6-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₉Cl₂N
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 203626-46-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge