6,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR307996-1G
APOSOR307996-1GEA 325 EUR InStock
APOSOR307996-1G
6,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
6,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272457
CAS-Nummer: 185437-33-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge