5-Chlor-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR308035-25G
APOSOR308035-25GEA 77 EUR InStock
APOSOR308035-25G
5-Chlor-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
Melting Pt: 161…165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659676
CAS-Nummer: 866546-07-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge