4-Chloro-2-iodo-7-azaindole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR308046-1G
APOSOR308046-1GEA 220 EUR InStock
APOSOR308046-1G
4-Chloro-2-iodo-7-azaindole
4-Chloro-2-iodo-7-azaindole
Formel: C₇H₄ClIN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 940948-29-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge