(4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl)methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR30807-250MG
APOSOR30807-250MGEA 790 EUR InStock
APOSOR30807-250MG
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl)methylamine 95%
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl)methylamine
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Melting Pt: 47…49 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109320
CAS-Nummer: 165735-97-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge