2-(Piperidin-1-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30810-250MG
APOSOR30810-250MGEA 337 EUR InStock
APOSOR30810-250MG
2-(Piperidin-1-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2-(Piperidin-1-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₂N₂O₂S
Melting Pt: 146…151 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11506352
CAS-Nummer: 180403-13-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge