8-Boc-2,8-Diazaspiro[4.5]decane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR308120-250MG
APOSOR308120-250MGEA 104 EUR InStock
APOSOR308120-250MG
8-Boc-2,8-Diazaspiro[4.5]decane
8-Boc-2,8-Diazaspiro[4.5]decane
Formel: C₁₃H₂₄N₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09608078
CAS-Nummer: 236406-39-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge