(3S)-3-Amino-N-methylpyrrolidine, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR308137-1G
APOSOR308137-1GEA 127 EUR InStock
APOSOR308137-1G
(3S)-3-Amino-N-methylpyrrolidine, N-BOC protected
(3S)-3-Amino-N-methylpyrrolidine, N-BOC protected
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.278 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08703388
CAS-Nummer: 169750-01-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge