5-Bromo-6-methoxy-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30839-1G
APOSOR30839-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR30839-1G
5-Bromo-6-methoxy-1H-indazole
5-Bromo-6-methoxy-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11007880
CAS-Nummer: 152626-78-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge