3-(4-Bromphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR3085-100G
APOSOR3085-100GEA 121 EUR InStock
APOSOR3085-100G
3-(4-Bromphenyl)propionsäure
3-(4-Bromphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310793
CAS-Nummer: 1643-30-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge