Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR30877-100G OR30877-25G
APOSOR30877-100GEA 150 EUR InStock
APOSOR30877-100G APOSOR30877-25G
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin 98%
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin


Formel: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 259
Melting Pt: 84…87 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002063
CAS-Nummer: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN: 1369
ADR: 4.2 II
Merck Index: 12,06736
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge