5-(2-Aminoethyl)-1-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30912-50MG
APOSOR30912-50MGEA 116 EUR InStock
APOSOR30912-50MG
5-(2-Aminoethyl)-1-methyl-1H-indazole
5-(2-Aminoethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₁₀H₁₃N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12028591
CAS-Nummer: 1130309-67-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge