1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR309130-1G
APOSOR309130-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR309130-1G
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester 95+%
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227.3 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08706105
CAS-Nummer: 864684-96-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge