(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR309144-1G
APOSOR309144-1GEA 387 EUR InStock
APOSOR309144-1G
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine 95%
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Formel: C₉H₁₆BrNO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17214728
CAS-Nummer: 569660-89-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge