(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR309158-1G
APOSOR309158-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR309158-1G
(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
(R)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formel: C₅H₁₁NO
Melting Pt: 173…177 °C
Dichte: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09607969
CAS-Nummer: 110013-18-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge