6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR309209-1G
APOSOR309209-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR309209-1G
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₃H₁₂ClNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173359
CAS-Nummer: 228728-86-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge