4-Hydroxy-2-methylquinoline-6-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR309246-1G
APOSOR309246-1GEA 214 EUR InStock
APOSOR309246-1G
4-Hydroxy-2-methylquinoline-6-carboxylic acid ethyl ester
4-Hydroxy-2-methylquinoline-6-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00440392
CAS-Nummer: 300590-94-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge