7-Bromo-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR309310-1G
APOSOR309310-1GEA 359 EUR InStock
APOSOR309310-1G
7-Bromo-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Bromo-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈BrNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12674984
CAS-Nummer: 1189107-54-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge