Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR309351-5G
APOSOR309351-5GEA 162 EUR InStock
APOSOR309351-5G
Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₉BrClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173367
CAS-Nummer: 206257-39-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge